ContactUsLinkComponent
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) ≥99.5%, grade dédié à la protéomique
Irritant
Inflammable
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) ≥99.5%, grade dédié à la protéomique
N° de catalogue M108-1KG
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Irritant
Inflammable
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) ≥99.5%, grade dédié à la protéomique
N° de catalogue M108-1KG
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Calcium:
    <0.0001%
  • Copper:
    <0.0001%
  • DNase:
    none detected
  • Electrophoresis:
    Pass
  • Insolubles:
    <0.001%
  • Iron:
    <0.001%
  • Lead:
    <0.0001%
  • Magnesium:
    <0.0001%
  • Manganese:
    <0.0001%
  • pH (0.1 M, Water) @25 °C:
    4.2 – 4.9
  • Protease:
    none detected
  • Purity:
    >99.5
  • RNase:
    none detected
  • Zinc:
    ≤0.0001%
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :157.6 g/mol
Index Merck:12,09902
Point de fusion:150…152 °C
EINECS:214-684-5
 :GHS07
 :GHS02
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:1185-53-1
Formule:NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Numéro MDL:MFCD00012590