Ammonium thiocyanate concentré pour une dilution à 1L, 0.1 M NH4SCN (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Catalog # 38020-1EA
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Ampoule
- Cdt:1
- Seq:0001
Specifications
Specification Test Results
- Factor:0.998 - 1.002
Specification Test Results
About this item
:
:76.12 g/mol
Boiling Pt:100 °C (1.013 hPa)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:217-175-6
CAS Number:1762-95-4
Formula:NH₄SCN
MDL Number:MFCD00011428