Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 1 N en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 4689.
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Ampoule Plastique
- Cdt:210 mL
- Seq:2545
Specifications
Specification Test Results
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:—
- Normality (by titrimetry):Passes Test
- (Makes 1N solution after dilution to 1000 mL):—
- Low in Carbonate:—
Specification Test Results
About this item
:
:40 g/mol
Boiling Pt:∼105 °C (1013 hPa)
Density:1,327 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548