Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 1 L, 0.5 M NaOH (0.5 N) solution volumétrique, Fluka™
Référence 38217-1EA
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Ampoule
- Cdt:1
- Seq:0001
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Factor:0.998 - 1.002
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:40 g/mol
Point d'ébullition:120 °C
Densité:1,350 g/cm³
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
Numéro CAS:1310-73-2
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548