Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 0.1 N en solution aqueuse, Acculute™ solution volumétrique étalon
88623.LQ
:
- Cdt:1
- Seq:0001
:1310-73-2
:
:NaOH
:MFCD00003548
:40 g/mol
:∼105 °C (1013 hPa)
:1,327 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:215-185-5
:1824
:8,II
:GHS05