Potassium hydroxyde 0.1 mol/l en solution aqueuse, Titrisol®, Supelco®
Référence 1.09921.0001
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Ampoule Plastique
- Cdt:1 Ampoul
- Seq:0501
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.09 g/cm3 (20 °C)
- pH:14 (H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:56.11 g/mol
ADR:8,
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
EINECS:215-181-3
UN:1814
:GHS05
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:1310-58-3
Formule:KOH
Numéro MDL:MFCD00003553