ContactUsLinkComponent
Potassium hydroxyde concentré pour une dilution à 0.1 N en solution aqueuse, Acculute™ solution volumétrique étalon
Corrosive
Irritant
Potassium hydroxyde concentré pour une dilution à 0.1 N en solution aqueuse, Acculute™ solution volumétrique étalon
Catalog # 88604.LS
CAS Number:  
Corrosive
Irritant
Potassium hydroxyde concentré pour une dilution à 0.1 N en solution aqueuse, Acculute™ solution volumétrique étalon
Catalog # 88604.LS
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    6
  • Seq:
    0006
Specifications
About this item
CAS Number:1310-58-3
 :
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553
 :56.11 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,II
 :GHS05
 :GHS07