Acide sulfurique concentré pour une dilution à 1 L, 1 M H2SO4 (2.0 N) solution volumétrique, Fluka™
38291-1EA
:
- Type de conditionnement:Bouteille en plastique
- Cdt:1
- Seq:0001
- Factor:0.998 - 1.002
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
:
:98.08 g/mol
:>100 °C (1,013 hPa)
:1,180 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:231-639-5
:2796
:8,II
:GHS05
:7664-93-9
:H₂SO₄
:MFCD00064589