EDTA sel disodique concentré pour une dilution à 0.01 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
32068.603
:
- Type de conditionnement:Ampoule en plastique
- Cdt:60 mL
- Seq:2385
- Titer (20°C):0.00995 - 0.01005 mol/l
:
:336.21 g/mol
:Dose pour préparer 1 l de solution
:Température ambiante
:205-358-3
:139-33-3
:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
:MFCD00070672