0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Tampons
Tampons d'électrophorèse
Tampons de migration
TBE tampon 5X
TBE tampon 5X
TBE tampon 5X
Catalog # A4228.5000PE
Supplier:
PanReac AppliChem
CAS Number:
Expand image
TBE tampon 5X
Catalog # A4228.5000PE
Supplier:
PanReac AppliChem
CAS Number:
Specifications
Cdt:
5 L
Désignation:
TBE tampon 5X
Specifications
About this item
Product Details
Product Details