Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue MOLEM79689066
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
N° de catalogue MOLEM79689066
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Désignation:TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)