Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), Millipore®
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue 574795-1
Fournisseur: Merck Millipore (Calbiochem)
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), Millipore®
N° de catalogue 574795-1
Fournisseur: Merck Millipore (Calbiochem)
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Désignation:TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)