Argent nitrate 10% en solution aqueuse
Glass bottle, 500 mL
N° de catalogue CTEH64129/5
Marketsource
Fournisseur: CLIN TECH
Argent nitrate 10% en solution aqueuse
N° de catalogue CTEH64129/5
Fournisseur: CLIN TECH
Marketsource
Numéro CAS: 7761-88-8
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
- Numéro CAS:7761-88-8
- Formule:AgNO₃
- Numéro MDL:MFCD00003414
- Poids moléculaire:169.87 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-853-9
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:500 mL