Ammoniaque 30 - 33%
Ammoniaque 30 - 33%
Corrosif
Irritant
Environnement
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Ammoniaque 30 - 33%
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Certificats
2 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
  • Numéro CAS:1336-21-6
  • Formule:NH₃
  • Numéro MDL:MFCD00066650
  • Poids moléculaire:35.05 g/mol
  • Point d'ébullition:32…37,7 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–60…–57,5 °C
  • Densité:0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-647-6
  • UN:2672
  • ADR:8,III
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Glass bottle
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 55.10
    SFr. 55.10
    1 * 1 L
       SFr. 55.10
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - SFr. 103.10
    SFr. 103.10
    1 * 2,5 L
       SFr. 103.10
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource