Ammoniaque 25%
Ammoniaque 25%
2,5 L
N° de catalogue MOLEM36368775
Corrosif
Irritant
Environnement
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Ammoniaque 25%
N° de catalogue MOLEM36368775
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  1336-21-6
Ammoniaque 25%
2,5 L
Numéro CAS:  1336-21-6
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
  • Numéro CAS:1336-21-6
  • Formule:NH₃
  • Numéro MDL:MFCD00066650
  • Poids moléculaire:35.05 g/mol
  • Point d'ébullition:32…37,7 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–60…–57,5 °C
  • Densité:0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-647-6
  • UN:2672
  • ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    2,5 L