Hydroxylammonium chlorure 10% en solution aqueuse
Glass bottle, 100 mL
N° de catalogue HACH81842
Fournisseur: Hach
Hydroxylammonium chlorure 10% en solution aqueuse
N° de catalogue HACH81842
Fournisseur: Hach
Numéro CAS: 5470-11-1
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
- Numéro CAS:5470-11-1
- Formule:NH₂OH·HCl
- Numéro MDL:MFCD00051089
- Poids moléculaire:69.49 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:226-798-2
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:100 mL