Potassium hydroxyde 50% en solution aqueuse
Potassium hydroxyde 50% en solution aqueuse
Corrosif
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Potassium hydroxyde 50% en solution aqueuse
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Certificats
Potassium hydroxyde 50% en solution aqueuse
2 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Potash caustic, Caustic potash
  • Numéro CAS:1310-58-3
  • Formule:KOH
  • Numéro MDL:MFCD00003553
  • Poids moléculaire:56.11 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-181-3
  • UN:1814
  • ADR:8,II
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Glass bottle
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 35.90
    SFr. 35.90
    1 * 1 L
       SFr. 35.90
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • 10 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 L
    1 * 10 L - SFr. 210.00
    SFr. 210.00
    1 * 10 L
       SFr. 210.00
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource