ContactUsLinkComponent
Zinc sulfate 0.1 M ZnSO4 ≥99.5% solution volumétrique, Fluka™
Zinc sulfate 0.1 M ZnSO4 ≥99.5% solution volumétrique, Fluka™
N° de catalogue 35392-1L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Zinc sulfate 0.1 M ZnSO4 ≥99.5% solution volumétrique, Fluka™
N° de catalogue 35392-1L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bouteille en plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Factor:
    0.999 - 1.001
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
ADR:9,III
 :287.56 g/mol
EINECS:231-793-3
 :GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:7446-20-0
Formule:ZnSO₄·7H₂O
Numéro MDL:MFCD00011302