ContactUsLinkComponent
Argent nitrate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Corrosive
Environment
Argent nitrate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Catalog # 1.09080.1000
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Environment
Argent nitrate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Catalog # 1.09080.1000
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :169.87 g/mol
ADR:8,II
 :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
EINECS:231-853-9
UN:1760
 :GHS05
 :GHS09
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:7761-88-8
Formula:AgNO₃
MDL Number:MFCD00003414