ContactUsLinkComponent
Cérium (IV) sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Irritant
Cérium (IV) sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Catalog # ROTHP719.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Irritant
Cérium (IV) sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Catalog # ROTHP719.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :332.24 g/mol
Merck Index:13,02002
EINECS:237-029-5
UN:3264
ADR:8,III
 :GHS07
CAS Number:13590-82-4
Formula:Ce(SO₄)₂
MDL Number:MFCD00148852