Iode solution standardisée 0.01 N en solution aqueuse
Catalog # 35636.K2
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
:
:253.81 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-442-4
UN:3264
ADR:8,II
CAS Number:7553-56-2
Formula:I₂
MDL Number:MFCD00011355