ContactUsLinkComponent
Ammonium thiocyanate concentré pour une dilution à 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Ammonium thiocyanate concentré pour une dilution à 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 4650.
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Ammonium thiocyanate concentré pour une dilution à 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 4650.
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1 Ampoul
  • Seq:
    0501
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (mol/l):
    0.0998-0.1002
Specification Test Results
About this item
 :
 :76.12 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:217-175-6
CAS Number:1762-95-4
Formula:NH₄SCN
MDL Number:MFCD00011428