ContactUsLinkComponent
Ammonium thiocyanate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Ammonium thiocyanate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
N° de catalogue 302635.1000
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Ammonium thiocyanate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
N° de catalogue 302635.1000
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :76.12 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:217-175-6
Numéro CAS:1762-95-4
Formule:NH₄SCN
Numéro MDL:MFCD00011428