ContactUsLinkComponent
Magnésium chlorure 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Magnésium chlorure 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Catalog # AMBI9530G
Supplier:  Ambion
CAS Number:  
Magnésium chlorure 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Catalog # AMBI9530G
Supplier:  Ambion
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :95.21 g/mol
Merck Index:13,05684
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:232-094-6
CAS Number:7786-30-3
Formula:MgCl₂
MDL Number:MFCD00011106