ContactUsLinkComponent
Calcium chlorure 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Calcium chlorure 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Catalog # REGECACL2051
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Calcium chlorure 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Catalog # REGECACL2051
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :110.98 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:233-140-8
CAS Number:10043-52-4
Formula:CaCl₂
MDL Number:MFCD00010903