Potassium thiocyanate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Référence 31481.295
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.0998 - 0.1002 mol/l
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:97.18 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:206-370-1
Numéro CAS:333-20-0
Formule:KSCN
Numéro MDL:MFCD00011413