ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse
Corrosive
Sodium hydroxyde 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse
Catalog # ROTHT198.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Corrosive
Sodium hydroxyde 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse
Catalog # ROTHT198.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :40 g/mol
Boiling Pt:109 °C (1013 hPa)
Density:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548