ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse, VOLUSOL® solution volumétrique
Ätzend
Sodium hydroxyde 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse, VOLUSOL® solution volumétrique
Catalog # 306452.2500
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
undefined
Ätzend
Sodium hydroxyde 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse, VOLUSOL® solution volumétrique
Catalog # 306452.2500
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    3.992 - 4.008 mol/l
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :40 g/mol
Siedepunkt:109 °C (1013 hPa)
Dichte:<1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548