Sodium hydroxyde 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 31630.303
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:2 L
- Seq:5086
Specifications
Specification Test Results
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.0499 - 0.0501 mol/l
Specification Test Results
About this item
:
:40 g/mol
Density:1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548