Potassium hydroxyde 2 mol/l (2 N) dans le methanol, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Catalog # 1.11787.2500
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Specifications
About this item
:
:56.11 g/mol
ADR:3 (6.1, 8),II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:215-181-3
UN:3286
:GHS02
:GHS06
:GHS05
:GHS08
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553