ContactUsLinkComponent
Potassium hydroxyde solution standardisée 1.0 N dans le methanol
Flammable
Toxic
Health
Corrosive
Potassium hydroxyde solution standardisée 1.0 N dans le methanol
Catalog # 42736.K2
CAS Number:  
Flammable
Toxic
Health
Corrosive
Potassium hydroxyde solution standardisée 1.0 N dans le methanol
Catalog # 42736.K2
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :56.11 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-181-3
UN:3286
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS08
 :GHS05
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553