Potassium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Codice catalogo REGEKOH21001
Nome del fornitore: REAGECON
Numero CAS:
Specifiche
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:56.11 g/mol
temperatura di conservazione:Température ambiante
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,III
:GHS05
Numero CAS:1310-58-3
Formula:KOH
Numero MDL:MFCD00003553