Potassium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique (max. 0,00004% Ca), Supelco®
Catalog # 1.09107.1000
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:56.11 g/mol
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:215-181-3
UN:1814
:GHS05
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553