ContactUsLinkComponent
Potassium hydroxyde solution standardisée 0.5 N dans le methanol
Potassium hydroxyde solution standardisée 0.5 N dans le methanol
  42735.K2
 :  
Potassium hydroxyde solution standardisée 0.5 N dans le methanol
  42735.K2
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
 :
 :56.11 g/mol
 :Température ambiante
 :215-181-3
 :3286
 :3,II
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS08
 :GHS05
 :1310-58-3
 :KOH
 :MFCD00003553