Potassium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) dans l'éthanol, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
N° de catalogue 7131.1000
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Titer (mol/l):0.4975 - 0.5025
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:56.11 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:215-181-3
UN:2924
ADR:3,II
:GHS02
:GHS05
Numéro CAS:1310-58-3
Formule:KOH
Numéro MDL:MFCD00003553