Potassium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 31950.296
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
Specification Test Results
- NIST traceable:Confirmed
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.499 - 0.501 mol/l
Specification Test Results
About this item
:
:56.11 g/mol
Density:1.023 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,II
:GHS05
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553