Potassium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
1.11586.5000
: Merck
:
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:5 L
- Seq:5190
:
:56.11 g/mol
:8,
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:215-181-3
:1814
:GHS05
:Température ambiante
:1310-58-3
:KOH
:MFCD00003553