Potassium hydroxyde 0.1 M (0.1 N) dans le methanol ≥99% solution volumétrique, Fluka™
Catalog # 319333-2L
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Bouteille en verre transparent, col étroit
- Cdt:2 L
- Seq:5086
Specifications
Specification Test Results
- Assay:0.0950 - 0.1050 N
- Carbonate (as K₂CO₃):Max. 0.003 N
- Traceable to NIST SRM:complying
Specification Test Results
About this item
:
:56.11 g/mol
Density:0,81 g/cm³
Flash Pt:11 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-181-3
UN:1230
ADR:3,II
:GHS08
:GHS02
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553