Potassium hydroxyde solution standardisée 0.1 N dans le methanol
42734.K2
:
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
:
:56.11 g/mol
:Température ambiante
:215-181-3
:1992
:3,II
:GHS02
:GHS06
:GHS08
:GHS07
:1310-58-3
:KOH
:MFCD00003553