Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
N° de catalogue 7130.1000
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Titer (mol/l):0.0995 - 0.1005
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:56.11 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,II
:GHS05
Numéro CAS:1310-58-3
Formule:KOH
Numéro MDL:MFCD00003553