ContactUsLinkComponent
Potassium permanganate 0.02 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Environnement
Potassium permanganate 0.02 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Référence ROTHK019.1
Fournisseur:  Roth Carl
Numéro CAS:  
Environnement
Potassium permanganate 0.02 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Référence ROTHK019.1
Fournisseur:  Roth Carl
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :158.03 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-760-3
UN:3082
ADR:9,III
 :GHS09
Numéro CAS:7722-64-7
Formule:KMnO₄
Numéro MDL:MFCD00011364