Acrylamide 40% en solution aqueuse, Acryl 40™, grade dédié à la protéomique
Catalog # M121-500ML
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
Specifications
Specification Test Results
- undefined:<0.005%
- pH @25 °C:6 - 7
Specification Test Results
About this item
:
:71.08 g/mol
Storage Temperature:Réfrigérateur
EINECS:201-173-7
UN:3426
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
:GHS07
CAS Number:79-06-1
Formula:C₃H₅NO
MDL Number:MFCD00008032