Acrylamide 30% en solution aqueuse
Acrylamide 30% en solution aqueuse
Toxique
Santé
Marketsource
Fournisseur:   GERBU BIOCHEMICALS
Acrylamide 30% en solution aqueuse
Fournisseur:  GERBU BIOCHEMICALS
Marketsource
Certificats
Acrylamide 30% en solution aqueuse
Acrylamide 30% en solution aqueuse
3 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Prop-2-enamide
  • Numéro CAS:79-06-1
  • Formule:C₃H₅NO
  • Numéro MDL:MFCD00008032
  • Poids moléculaire:71.08 g/mol
  • EINECS:201-173-7
  • UN:3426
  • ADR:6.1,III
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • 6
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource