Acide sulfurique 2.5 mol/l (5 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
30138.293
:
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):2.495 - 2.505 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
:
:98.08 g/mol
:1,146 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:231-639-5
:2796
:8,II
:GHS05
:7664-93-9
:H₂SO₄
:MFCD00064589