ContactUsLinkComponent
Acide sulfurique 1 M H2SO4 (2N) solution volumétrique, Fluka™
  35276-1L
 :  
Acide sulfurique 1 M H2SO4 (2N) solution volumétrique, Fluka™
  35276-1L
 :  
  • Type de conditionnement:
    Bouteille en plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Factor:
    0.999 - 1.001
  • BAM/EMPA reference material:
    effective
  • BAM/EMPA Certificate Number:
    effective
  • Traceable to NIST SRM:
    effective
 :
 :98.08 g/mol
 :1,05 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :231-639-5
 :3264
 :8,III
 :GHS05
 :7664-93-9
 :H₂SO₄
 :MFCD00064589