Acide sulfurique 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Supplier: REAGECON
Certificates
Acide sulfurique 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Supplier: REAGECON
About this item
CAS Number:7664-93-9
:
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589
:98.08 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
:GHS07
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Potassium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) dans l'éthanol, AVS TITRINORM solution volumétrique
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Acétonitrile, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Supplier: Merck
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Acide chlorhydrique 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® solution volumétrique
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Iode 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Supplier: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
Propanol-2 ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals