ContactUsLinkComponent
Acide sulfurique 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Catalog # ROTHK027.1
Anbieter:  Roth Carl
CAS-Nummer:  
Acide sulfurique 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Catalog # ROTHK027.1
Anbieter:  Roth Carl
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
 :98.08 g/mol
Dichte:1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Température ambiante
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
CAS-Nummer:7664-93-9
Formel:H₂SO₄
MDL-Nummer:MFCD00064589