Acide sulfurique 0.25 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
7110.1000
: Avantor
:
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Titer (N):0.4975 - 0.5025
- Chloride (Cl):max. 1
- Iron (Fe):max. 0.5
- Heavy Metals (as Pb):max. 0.3
- Phosphate (PO4):max. 1
:
:98.08 g/mol
:1,01 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:231-639-5
:2796
:8,II
:7664-93-9
:H₂SO₄
:MFCD00064589