Acide sulfurique 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 7215.9010
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Cdt:10 L
- Seq:5214
Specifications
Specification Test Results
- Titer (N):0.199 - 0.201
Specification Test Results
About this item
:
:98.08 g/mol
Density:1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589