Acide sulfurique concentré pour une dilution à 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
4699.
: Avantor
:
- Cdt:60 mL
- Seq:2385
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:0.0998-0.1002
- Normality (by titrimetry):Passes Test
:
:98.08 g/mol
:1,01 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:231-639-5
:2796
:8,II
:7664-93-9
:H₂SO₄
:MFCD00064589